Merck
94349
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-methyl-pyridinium-bromid
≥98.0%
Synonym(e):
4MBPBr
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0%
Verunreinigungen
≤1% water
mp (Schmelzpunkt)
134-136 °C
SMILES String
[Br-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
Allgemeine Beschreibung
ionische Flüssigkeit
Leistungsmerkmale und Vorteile
besonders geeignet für den Einsatz unter stark basischen Bedingungen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)