Wichtige Dokumente
936375
DBCO Acid
≥95%
Synonym(e):
11,12-Didehydro-γ-oxodibenz[b,f]azocine-5(6H)-butanoic acid (ACI), Dibenz[b,f]azocine-5(6H)-butanoic acid, 11,12-didehydro-γ-oxo- (ACI)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
163-164 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(CCC(N1CC2=CC=CC=C2C#CC3=CC=CC=C13)=O)=O
InChI
InChI=1S/C19H15NO3/c21-18(11-12-19(22)23)20-13-16-7-2-1-5-14(16)9-10-15-6-3-4-8-17(15)20/h1-8H,11-13H2,(H,22,23)
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)