Wichtige Dokumente
935441
Aldehyde functionalized hyaluronic acid
Degree of functionalization ~20%
Synonym(e):
HA-A, Hyaluronic acid, Hyluronic acid aldehyde, Oxidized hyaluronic acid
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Coupling capabilities with primary amines
- Biocompatible functionalized natural polymer
- Promotes a variety of cellular and tissue functions
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)