934925
Electrode
Thin Film Flexible Polyimide, Circle
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Electrode coating: Au 3 µin
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
substrate (Polyimide)
electrode diam.
8 mm
Größe
36 × 90 × 0.08 mm
Gewicht
0.355 g
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)