934852
Probe kit
Four line
Synonym(e):
4-line probe kit
About This Item
Empfohlene Produkte
probe size
3
Beschreibung
Max current: 0.5A
Coating: Au
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Breite × L
1 mm × 5 mm , Line
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)