Merck
92790
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-triphenyl-cyclotrisiloxan
technical, mixture of isomers of cis and trans
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24O3Si3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.67
Beilstein:
2954104
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Form
liquid
Verunreinigungen
~15% tetramer (2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxane)
Dichte
1.102 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H24O3Si3/c1-25(19-13-7-4-8-14-19)22-26(2,20-15-9-5-10-16-20)24-27(3,23-25)21-17-11-6-12-18-21/h4-18H,1-3H3
InChIKey
HAURRGANAANPSQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)