Merck
91747
Sigma-Aldrich
Trifluormethansulfonsäure-dimethylthexylsilylester
≥97.0% (T)
Synonym(e):
Dimethylthexylsilyl-trifluormethansulfonat, TDS-triflat, Thexyl-dimethylsilyl-trifluormethansulfonat, Trifluormethansulfonsäure-thexyldimethylsilylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H19F3O3SSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.39
Beilstein:
4186137
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (T)
Brechungsindex
n20/D 1.405
bp
53-54 °C/0.6 mmHg (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Sonstige Hinweise
Reagent used for the introduction of the thexyldimethylsilyl group; Review
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G. Simchen
Advances in Silicon Chemistry, 1, 189-189 null
D. Enders et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 99, 359-359 (1987)
T. Allmendinger et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 395-395 (1988)
H.-J. Wetter et al.
Tetrahedron Letters, 26, 5515-5515 (1985)