Merck
91716
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)-phenyl]-4-isopropyl-2-oxazolin
≥97.0% (CHN)
Synonym(e):
(S)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)-phenyl]-4,5-dihydro-4-isopropyl-oxazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H24NOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.43
Beilstein:
5879302
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (CHN)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −48±3°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
85-90 °C
SMILES String
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m1/s1
InChIKey
OUQSAXROROGQEE-JOCHJYFZSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)