Wichtige Dokumente
915378
AdBrettPhos Pd G6 Br
Synonym(e):
AdBrettPhos OAC precatalyst Br
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES String
FC(F)(F)C1=CC=[C-](C=C1)[Pd+2]([Br-])[P](C=2C(OC)=CC=C(OC)C2C=3C(=CC(=CC3C(C)C)C(C)C)C(C)C)(C45CC6CC(CC(C6)C4)C5)C78CC9CC(CC(C9)C7)C8
InChI
InChI=1S/C43H61O2P.C7H4F3.BrH.Pd/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43;8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3;2-5H;1H;/q;-1;;+2/p-1
InChIKey
XSUZJQPIWXBVTH-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.