Merck
914657
Sigma-Aldrich
Silica dioxide- vitreous milled nanofiber
Größe auswählen
5 G
CHF 146.00
10 G
CHF 256.00
CHF 146.00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 146.00
10 G
CHF 256.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
CHF 146.00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Form
nanofiber
Qualitätsniveau
SMILES String
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Inorganic nanofibers have unique properties (i.e. high surface area, high porosity, good breathability, large surface to volume ratio, and stability) their applications include anodes and cathodes in li-ion batteries. The can additionally act as a fuel cell separator, catalyst, catalyst support, photo catalyst, gas sensors, thermal insulators, metal or ceramic nano-composites, dehumidifiers, abrasives, thermal barrier coatings, and filtration.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.