Wichtige Dokumente
912751
Y5
≥99%
Synonym(e):
(2,2’-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro[1,2,5]thiadiazolo[3,4e]thieno[2’’,3’’:4’,5’] thieno[2’,3’:4,5]pyrrolo[3,2-g] thieno[2’,3’:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(3-oxo-2,3-dihydro1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile)
Beschreibung
Band gap: Eg=1.38 eV
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
Farbe
dark
Energie der Orbitale
HOMO -5.55 eV
LUMO -3.87 eV
SMILES String
[s]1nc2c(n1)c3c4[s]c5c([s]c(c5CCCCCCCCCCC)\C=C%11/C(=O)c%12c(cccc%12)C/%11=C(C#N)C#N)c4[n](c3c6[n](c7c([s]c8c7[s]c(c8CCCCCCCCCCC)\C=C9\C(=O)c%10c(cccc%10)C\9=C(C#N)C#N)c62)CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
InChIKey
AQGSDAUCGRTLKJ-AXQTZOLBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)