Wichtige Dokumente
912433
D-Galactose-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C4H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.14
UNSPSC-Code:
12352005
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Massenverschiebung
M+2
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)