Wichtige Dokumente
912387
Alginate methacrylate
high viscosity, degree of methacrylation: 20-40%
Synonym(e):
AlMA, Alginate, AlginateMA, Algini acid, Methacrylate-modified alginate, Sodium alginate
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
degree of functionalization: 20-40%
Qualitätsniveau
Form
(Powder or chunk(s) or fibers)
Farbe
light yellow
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)