Wichtige Dokumente
912379
Di-n-Propylammonium iodide
Synonym(e):
1-Propanamine, N-Propyl-, hydriodide (9CI) dipropylamine, DNPRAI, Greatcell Solar®, Hydriodide (8CI) dipropylammonium iodide
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
white
SMILES String
[I-].[N+H2](CCC)CCC
InChIKey
OXVTTWZGFRRUCD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)