Merck
910414
Sigma-Aldrich
1,10-Decanediol dimethacrylate
Größe auswählen
5 G
CHF 244.00
CHF 244.00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 244.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 244.00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Enthält
<300 ppm HQ as stabilizer
Farbe
colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
InChIKey
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,10-Decanediol dimethacrylate is a crosslinker with hydrophobic spacer.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.9 °F
Flammpunkt (°C)
> 110.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)