Wichtige Dokumente
910074
27,27-Dimethyl-25-oxo-3,6,9,12,15,18,26-heptaoxaoctacosanoic acid
≥95%
Synonym(e):
2-2-2-2-2-2-6 PROTAC® linker, Bifunctional linker, OtBu-PEG6-acid
About This Item
Assay
≥95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(CCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(O)=O)OC(C)(C)C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)