Wichtige Dokumente
909335
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
≥95%
Synonym(e):
dFCF3ppy
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
59-64 °C
SMILES String
FC(F)(F)c1cnc(cc1)c2c(cc(cc2)F)F
InChI
1S/C12H6F5N/c13-8-2-3-9(10(14)5-8)11-4-1-7(6-18-11)12(15,16)17/h1-6H
InChIKey
FMKQPMDFNYNYAG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)