Wichtige Dokumente
909181
2,7-Dimethyl-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
SMILES String
[B-](F)(F)(F)F.[n+]1(c2c(c(c4c1ccc(c4)C)c3c(cc(cc3C)C)C)cc(cc2)C)C
InChIKey
UCBSHEKJRRAYNP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.