Wichtige Dokumente
901577
t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H
≥95%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Dichte
1.15 g/cm3 (lit.)
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(COCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H21NO6/c1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChIKey
OMBVJVWVXRNDSL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?