Wichtige Dokumente
900965
CzSi
Synonym(e):
9-(4-tert-Butylphenyl)-3,6-bis(triphenylsilyl)-9H-carbazole, 9-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-3,6-bis(triphenylsilyl)-9H-carbazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Form
solid
InChI
1S/C58H49NSi2/c1-58(2,3)44-34-36-45(37-35-44)59-56-40-38-52(60(46-22-10-4-11-23-46,47-24-12-5-13-25-47)48-26-14-6-15-27-48)42-54(56)55-43-53(39-41-57(55)59)61(49-28-16-7-17-29-49,50-30-18-8-19-31-50)51-32-20-9-21-33-51/h4-43H,1-3H3
InChIKey
WIHKEPSYODOQJR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Verwandter Inhalt
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
In der organischen Elektronik werden organische Leiter und Halbleiter für Anwendungen in der organischen Photovoltaik, organischen Leuchtdioden und organischen Feldeffekttransistoren verwendet.