900842
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 15,000, lactide:glycolide 80:20
Synonym(e):
PEG-PLGA, Polyethylene glycol, mPEG-b-PLGA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystals
Qualitätsniveau
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 80:20
Mol-Gew.
PEG average Mn 5,000
PLGA Mn 15,000
Verunreinigungen
≤500 ppm (GC)
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable