900363
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Synonym(e):
Au Nanorods
Qualitätsniveau
Form
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
Konzentration
35 μg/mL in H2O
Länge
39-43 nm
Durchmesser
10 nm
pH-Wert
4
λmax
808 nm
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Longitudinal absorbance OD = 1
- Longitudinal peak= 808 nm ± 15 nm
- Transverse peak 510 nm ± 5 nm
- Transverse absorbance OD = 0.2
- Citrate capped
Anwendung
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?