Merck
900182
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisol-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Größe auswählen
1 MG
CHF 492.00
CHF 492.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 492.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21D5H29O5
Molekulargewicht:
371.52
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.12
CHF 492.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Format
neat
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)