Wichtige Dokumente
88728
(S)-1-{(RP)-2-[Bis-[3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl]-phosphino]-ferrocenyl}-ethyldicyclohexylphosphin
≥97%
Synonym(e):
(1S)-1-[Bis-[3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl]-phosphino]-2-[(1S)-1-(dicyclohexylphosphino)-ethyl]-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J006-2
About This Item
Assay
≥97%
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C35H35F12P2.C5H5.Fe/c1-21(48(26-9-4-2-5-10-26)27-11-6-3-7-12-27)30-13-8-14-31(30)49(28-17-22(32(36,37)38)15-23(18-28)33(39,40)41)29-19-24(34(42,43)44)16-25(20-29)35(45,46)47;1-2-4-5-3-1;/h8,13-21,26-27H,2-7,9-12H2,1H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
InChIKey
QRWXESUNHGCSDF-FGJQBABTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)