Merck
88724
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(Dicyclohexylphosphino)-ferrocenyl]-ethyldiphenylphosphin
≥97%
Synonym(e):
(1S)-1-(Dicyclohexylphosphino)-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)-ethyl]-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J004-2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H44FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Form
crystals
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h2-3,6-9,14-18,23-25,28-29H,4-5,10-13,19-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChIKey
AWOOIDCKLIQAJV-WLOLSGMKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)