Merck
87217
Sigma-Aldrich
Trimethyl-(tetradecyl)-ammonium-hydrogensulfat
≥98.0% (T)
Synonym(e):
Tetradecyltrimethylammoniumhydrogensulfat, Trimethyltetradecylammonium-bisulfat
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)13N(HSO4)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (T)
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-17H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
LRWSTBIEJXJNJY-UHFFFAOYSA-M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)