Merck
87087
Sigma-Aldrich
Tetracontan
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
n-Tetracontan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)38CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.08
Beilstein:
1800152
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
flakes
mp (Schmelzpunkt)
80-84 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H82/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
InChIKey
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Tetracontan ist ein langkettiges n-Alkan, das als Prototyp für lineares Polyethylen eingesetzt wurde, um das Phasenverhalten von Polymerlösungen zu verstehen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Melting and crystallization of ultra-high-molecular-weight polyethylene in a mixture with tetracontane under high pressure.
Nakafuku C, et al.
Polymer, 32(4), 696-702 (1991)
Temperature-and pressure-induced crystallization and melting of tetracontane in propane: evidence of retrograde crystallization.
Luszczyk M & Radosz, M
Journal of Chemical and Engineering Data, 48(2), 226-230 (2033)