Merck
87028
Sigma-Aldrich
2-(Trifluormethyl)-D-Phenylalanin
≥98.0%
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-[2-(trifluormethyl)-phenyl]-propionsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
Form
powder
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-4-2-1-3-6(7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m1/s1
InChIKey
IOABLDGLYOGEHY-MRVPVSSYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)