Merck
862215
Sigma-Aldrich
S-(2-Hydroxy-5-nitrobenzyl)-6-Thioinosin
97%
Synonym(e):
6-[(2-Hydroxy-5-nitrobenzyl)thio]-9-β-D-ribofuranosylpurine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17N5O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41100000
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
SMILES String
OC[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H]1O)n2cnc3c(SCc4cc(ccc4O)[N+]([O-])=O)ncnc23
InChI
1S/C17H17N5O7S/c23-4-11-13(25)14(26)17(29-11)21-7-20-12-15(21)18-6-19-16(12)30-5-8-3-9(22(27)28)1-2-10(8)24/h1-3,6-7,11,13-14,17,23-26H,4-5H2/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
InChIKey
UNTSTPIAQOSGHD-LSCFUAHRSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)