Merck
860352
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl-β-D-thiogalactopyranosid
98%
Synonym(e):
2-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]25/D −229.7°, c = 0.71 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
201 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)