Merck
859370
Sigma-Aldrich
DL-5-Hydroxy-lysin -hydrochlorid
95%
Synonym(e):
2,6-Diamino-5-hydroxy-capronsäure -hydrochlorid, 2,6-Diamino-5-hydroxyhexansäure -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CH(OH)CH2CH2CH(NH2)COOH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.65
Beilstein:
3914368
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.NCC(O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O3.ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);1H
InChIKey
MJXVOTKVFFAZQJ-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
A constituent of collagen.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)