Wichtige Dokumente
858803
(2-Naphthoxy)-essigsäure-N-hydroxysuccinimidester
98%
Synonym(e):
N-Succinimidyl 2-naphthoxyacetate
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
SMILES String
O=C(COc1ccc2ccccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
Anwendung
Reagent for derivatization of amino acids and peptides.
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?