Merck
856770
Sigma-Aldrich
DL-Alanin-2-naphthylamid -hydrochlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(NH2)CONHC10H7·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
258-260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.CC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H14N2O.ClH/c1-9(14)13(16)15-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12;/h2-9H,14H2,1H3,(H,15,16);1H
InChIKey
WNLRRMRLNYQNOZ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch