Merck
855839
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-L-tyrosin
97%
Synonym(e):
4-Benzyloxy-L-phenylalanin
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.31
Beilstein:
2659642
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −8.9°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
mp (Schmelzpunkt)
259 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H17NO3/c17-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11,17H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1
InChIKey
KAFHLONDOVSENM-HNNXBMFYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)