Merck
84590
Sigma-Aldrich
(+)-Sativen
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.35
Beilstein:
6566323
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +176±3°, c = 10% in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.496
bp
256 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@@]1([H])[C@@H](CC[C@]3(C)C2=C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9(2)11-7-8-15(4)10(3)12-5-6-13(15)14(11)12/h9,11-14H,3,5-8H2,1-2,4H3/t11-,12+,13+,14-,15+/m0/s1
InChIKey
VOBBUADSYROGAT-VYDRJRHOSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)