Merck
84190
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-Guanidin
≥90% (HPLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
1,3-Di-Boc-2-(2-aminoethyl)-guanidin
Größe auswählen
1 G
CHF 375.00
5 G
CHF 1’350.00
CHF 375.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 375.00
5 G
CHF 1’350.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H26N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 375.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-Guanidin, technical, ≥90% (HPLC)
Qualität
technical
Assay
≥90% (HPLC)
Form
lumps
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\CCN
InChI
1S/C13H26N4O4/c1-12(2,3)20-10(18)16-9(15-8-7-14)17-11(19)21-13(4,5)6/h7-8,14H2,1-6H3,(H2,15,16,17,18,19)
InChIKey
GKQKBELHRNEGCI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Guanidinierungsreagens[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K C Nicolaou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design