Merck
82356
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethyl-hexansäure-3,5,5-trimethylhexylester
technical, ≥70% (GC)
Synonym(e):
3,5,5-Trimethyl-capronsäure-3,5,5-trimethylhexylester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2COOCH2CH2CH(CH)3CH2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.48
Beilstein:
1785018
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥70% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.437
Säurezahl
≤1.0
Iodzahl
≤1.0
Verseifungszahl
185‑200
Übergangstemp.
solidification point ≤−15 °C
Dichte
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(CCOC(=O)CC(C)CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)