Merck
81834
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-Cyano-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(Boc-amino)-4-(4-cyanphenyl)-buttersäure, Boc-4-cyan-L-β-homophenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(9-14(19)20)8-11-4-6-12(10-17)7-5-11/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m0/s1
InChIKey
UXSGGQWSQPYJTQ-ZDUSSCGKSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)