808865
Gold nanoparticles
40 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonym(e):
Biotin Gold
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PEG 5000
Qualitätsniveau
Form
dispersion in H2O
nanoparticles
Zusammensetzung
, 3.58E12 particles/mL
Verpackung
pkg of 0.5 mL
Lagerbedingungen
do not freeze
Konzentration
2.33 mg/mL in H2O
OD
50
Oberflächenbereich
7.74 m2/g
Durchmesser
40 nm
pH-Wert
5-7
Dichte
1.00 g/cm3
peak SPR wavelength
530 nm
Funktionelle Gruppe
biotin
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?