807583
Silver nanospheres
50 nm avg. part. size, 1 mg/mL in water, BPEI functionalized
About This Item
Form
nanospheres
Konzentration
1 mg/mL in water
Durchschnittliche Teilgröße
50 nm
λmax
420 nm
Funktionelle Gruppe
BPEI
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.