Wichtige Dokumente
804223
3-oxo-C12-aniline
Synonym(e):
3-oxo-N-phenyl-Dodecanamide, LasR inhibitor, non-hydrolysable head group
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCC(CC(NC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C18H27NO2/c1-2-3-4-5-6-7-11-14-17(20)15-18(21)19-16-12-9-8-10-13-16/h8-10,12-13H,2-7,11,14-15H2,1H3,(H,19,21)
InChIKey
GYOZLHQAMICVMN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
We study quorum sensing, how bacteria sense their density. Synthesized compounds modulate pathways, aiding research on infections in various hosts.