Merck
803278
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-deoxy-D-fructose hydrochloride
95%
Synonym(e):
D-Isoglucosamine hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14ClNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
118-123 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCC([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O.Cl
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h4-6,8,10-12H,1-2,7H2;1H/t4-,5-,6-;/m1./s1
InChIKey
BXEJEZFWNIJRIM-RWOHWRPJSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)