799106
2-Hydroxypropyl methacrylamide
99% (GC)
Synonym(e):
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methyl-prop-2-enamide, N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide), HPMA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
67.92 °C
Dichte
1.002 g/mL (predicted)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)CNC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-5(2)7(10)8-4-6(3)9/h6,9H,1,4H2,2-3H3,(H,8,10)
InChIKey
OKPYIWASQZGASP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable