797731
Gold nano-urchins
70 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Synonym(e):
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Beschreibung
Particles:∼1.20E+10/mL
Form
liquid
nanourchin
OD
1
Durchschnittliche Teilgröße
70 nm
λmax
600 nm
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.