Merck
794155
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-carboxyphenylboronic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9BO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
207-210 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
InChI
1S/C8H9BO5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
UENFRNNKQBQROW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methoxy-5-carboxyphenylboronic acid (3-borono-4-methoxybenzoic acid) is a monosubstituted aryl boronic acid.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)