Wichtige Dokumente
779245
(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-en-9-carbonsäure-ethylester
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
(1α,8α,9β)-Bicyclo[6.1.0]non-4-en-9-carbonsäure-ethylester, Ethyl-(1α,8α,9β)-bicyclo[6.1.0]non-4-en-9-carboxylat
About This Item
Assay
≥98.0% (GC)
SMILES String
CCOC(=O)C1[C@@H]2CCC=CCC[C@H]12
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-14-12(13)11-9-7-5-3-4-6-8-10(9)11/h3-4,9-11H,2,5-8H2,1H3/b4-3-/t9-,10+,11-
InChIKey
BAOUWGVQCUYLAA-WBEMHANISA-N
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)