Merck
779040
Sigma-Aldrich
(S,S)-N,N′-Bis[2-(Diphenylphosphino)benzyliden]cyclohexan-1,2-Diamin
≥95% (H-NMR)
Synonym(e):
(S,S)-1,2-Bis-{{[2-(diphenylphosphino)-phenyl]-methylen}-amino}-cyclohexan, (S,S)-N,N′-Bis-[o-(diphenylphosphino)-benzyliden]-1,2-diaminocyclohexan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H40N2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
658.75
Beilstein:
16417971
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
≥95% (H-NMR)
Assay
≥95% (H-NMR)
Form
solid
Zusammensetzung
carbon, 75.8-84.6% CHN
Funktionelle Gruppe
imine
phosphine
SMILES String
C1CC[C@H](\N=C\c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H](C1)\N=C\c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H40N2P2/c1-5-21-37(22-6-1)47(38-23-7-2-8-24-38)43-31-17-13-19-35(43)33-45-41-29-15-16-30-42(41)46-34-36-20-14-18-32-44(36)48(39-25-9-3-10-26-39)40-27-11-4-12-28-40/h1-14,17-28,31-34,41-42H,15-16,29-30H2/b45-33+,46-34+/t41-,42-/m0/s1
InChIKey
GCUKRENTSKVSIL-DYDPWSPUSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)