Merck
777676
Sigma-Aldrich
Graphene oxide dispersion
greener alternative
4 mg/mL,dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
Synonym(e):
GO-Dispersion in H2O
Größe auswählen
50 ML
CHF 506.00
200 ML
CHF 1’000.00
CHF 506.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 506.00
200 ML
CHF 1’000.00
About This Item
Lineare Formel:
CxOyHz
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 506.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Graphenoxid, 4 mg/mL, dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
Beschreibung
dispersibility: Polar solvents
Qualitätsniveau
Form
dispersion in H2O
Leistungsmerkmale
avg. no. of layers 1 measured in 0.5mg/mL (>95%)
avg. no. of layers 1
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
4 mg/mL
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=C(O)C1C2=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C(C%12=C%13C%10=C%14C8=C%15C6=C%16C4=C%17C2=CC(C(O)=O)C%18=C%17C%19=C%16C%20=C%15C%21=C%14C%22=C%13C(C%23=C%24C%22=C%25C%21=C%26C%20=C%27C%19=C%28C%18=CC(C(O)=O)C%29=C%28C%30=C%27C%31=C%26C%32=C%25C%33=C%24C(C%34=C%35C
InChI
1S/C140H42O20/c141-131(142)26-13-23-15-44-62(140(159)160)45-16-24-14-40-31(132(143)144)5-1-29-41-20-48(135(149)150)56-33-7-3-28-27-2-6-32-55-37(133(145)146)11-9-35-60(138(155)156)42-17-25-18-43-61(139(157)158)36-10-12-38(134(147)148)58-46-21-50(137(153)154)59-47-22-49(136(151)152)57-34-8-4-30-39(19-26)51(23)78-72(44)88-75(45)80-52(24)79(54(29)40)95-71(41)83(56)101-93-69(33)64(28)91-90-63(27)68(32)92-86(66(35)55)73(42)81-53(25)82-74(43)87(67(36)58)96-76(46)85(59)103-97-77(47)84(57)102-94-70(34)65(30)89(78)105-104(88)115-98(80)111(95)116(101)126-122-110(93)107(91)120-119-106(90)108(92)99(81)114-100(82)112(96)118(103)128(124(114)119)123-113(97)117(102)127(130(122)129(120)123)121(109(94)105)125(115)126/h2,5,7-10,12-22,26,38,48-50H,1,3-4,6,11H2,(H,141,142)(H,143,144)(H,145,146)(H,147,148)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)
InChIKey
VTWITIAIMADGRM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie „Befähigung“ für umweltfreundlichere Alternativen und entspricht daher der „Entwicklung hin zur Energieeffizienz“. Graphenoxidschichten hoher Konzentration sorgen für die erforderliche Viskosität, um die Elektrodenmaterialien zusammenzuhalten und das 3D-Drucken zu ermöglichen. Aufgrund der Verwendung von Wasser als umweltfreundliches Lösungsmittel ist dieses wässrige Tintensystem für die sichere und kostengünstige Verarbeitung und Trocknung geeignet. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Graphenoxid (GO) kann zur Darreichung einer kontrollierten Dosis des knochenmorphogenetischen Proteins 2 (BMP-2) für die Knochenregeneration verwendet werden.[1] Es eignet sich für die Herstellung von graphenbasierten transparenten leitfähigen Elektroden.[2] GO wird in elektronischen Geräten verwendet. GO und rGO werden nicht nur als Bestandteile von elektronischen Geräten eingesetzt, sondern auch für Nanoverbundmaterialien, Polymerverbundmaterialien, zur Energiespeicherung, für biomedizinische Anwendungen, zur Katalyse und als Tenside.
Lagerung und Haltbarkeit
Gut verschließen und vor Licht geschützt an einem kühlen Ort aufbewahren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Akira Hafuka et al.
International journal of environmental research and public health, 16(11) (2019-06-04)
We investigated the adsorption characteristics of geosmin and 2-methylisoborneol (MIB) on graphene oxide (GO) in the absence and presence of natural organic matter (NOM). The graphene oxide had fast adsorption kinetics for both compounds because of its open-layered structure, with
Kun Zhang et al.
Nature communications, 3, 1194-1194 (2012-11-15)
Reduction of graphene oxide at the nanoscale is an attractive approach to graphene-based electronics. Here we use a platinum-coated atomic force microscope tip to locally catalyse the reduction of insulating graphene oxide in the presence of hydrogen. Nanoribbons with widths
Jeong-Ann Park et al.
Chemosphere, 207, 347-356 (2018-05-29)
Graphene oxide (GO)/poly(vinylidene fluoride) (PVDF) electrospun nanofibrous membranes (ENMs) have been fabricated to remove tetracycline (TC) from water via adsorptive-filtration. The pure water permeation flux of GO/PVDF ENMs (27,407-29,337 LMH/bar) was increased compared with that of PVDF ENMs. The flow
Graphene-based transparent conductive electrodes
Yu K and Chen J
Material Matters, 9(1) null
Bone morphogenetic protein-2 for bone regeneration ? Dose reduction through graphene oxide-based delivery
La WG, et al.
Carbon, 78, 428-438 (2014)
Artikel
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Batterien, Brennstoffzellen und Superkondensatoren basieren auf dem Prinzip der elektrochemischen Energieerzeugung. Erfahren Sie mehr ihre Funktionsweise sowie die Trennung von Elektronen- und Ionentransport.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what's the density of monolayer graphene ?
    1 answer
    1. Unfortunately, the density is not determined for this product.
      Helpful?
  4. What is the % of carbon in the composition?
    1 answer
    1. This product is not tested for carbon content.
      Helpful?
  5. What's the monolayer sheet diameter?
    1 answer
    1. Please see below the particle size distribution measured by SEM analysis:
      - D90 5-7 μm
      - D50 2-4 μm
      - D10 1-2 μm