Wichtige Dokumente
777390
2-Iodopyridine-3-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
222-234 °C (decomposition)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
IC1=C(C=CC=N1)B2OC(CN(C)CC(O2)=O)=O
InChI
1S/C10H10BIN2O4/c1-14-5-8(15)17-11(18-9(16)6-14)7-3-2-4-13-10(7)12/h2-4H,5-6H2,1H3
InChIKey
FEXFRRUAWQMCLS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
MIDA Boronates
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)