Merck
772151
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C21H26O11/c1-11(22)27-10-17-18(28-12(2)23)19(29-13(3)24)20(30-14(4)25)21(32-17)31-16-8-6-15(26-5)7-9-16/h6-9,17-21H,10H2,1-5H3/t17-,18+,19+,20-,21-/m1/s1
InChIKey
RPHXBVOPPUTUES-XDWAVFMPSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)